Learn More
WDR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7205498 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16802024 20 μL 20 Mikroliter
16892014 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16802024
Marke: Proteintech 136761AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein containing 9 WD repeats. WD repeats are approximately 30- to 40-amino acid domains containing several conserved residues, mostly including a trp-asp at the C-terminal end. WD domains are involved in protein-protein interactions. The encoded protein may help induce the disassembly of actin filaments. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Antigen WDR1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen WDR1
Gen-Zugriffsnummer O75083, O88342, Q5RKI0
Gen-Alias Actin interacting protein 1, AIP1, NORI 1, WD repeat containing protein 1, WD repeat domain 1, WDR1
Gensymbole Wdr1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen WDR1 Fusion Protein Ag4670
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22388, 360950, 9948
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG