Beschreibung
WDR73 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | WDR73 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.14 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Gen | WDR73 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q6P4I2 |
| Gen-Alias | FLJ00296 protein; GAMOS; HSPC264; WD repeat domain 73; WD repeat-containing protein 73; WDR73 |
| Gensymbole | WDR73 |
| Mehr anzeigen |