Learn More
WDR97 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 € - 624.00 €
Spezifikation
Antigen WDR97
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18623998
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-49296-25ul
25 μL
415.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18663827
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-49296
0.1 mL
624.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
WDR97 Polyclonal antibody specifically detects WDR97 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
WDR97
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
KIAA1875, WD Repeat Domain 97
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LMSYFLYSPVHCRPELKKLLHGLGLQDPEGFLFKEMMTWVQGPDLDSKAGLRTCCHQKLEDMIQELQETPSQTSVVSGAPTRASVIPSGT
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
340390
IgG
Immunogen affinity purified