Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Matten (alkoholbeständig), quadratisch
Artikelnummer. 17453193
Ansicht ändern
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Material:
EVA
Silikon
Anzahl pro Packung:
5 Matten
50 Matten
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vorgeschlitzt Material Anzahl pro Packung unitSize
17453193 Nein EVA 5 Matten 5 Stück
17463193 Nein EVA 50 Matten 50 Stück
15182739 Nein Silikon 5 Matten 5 Stück
15806261 Nein Silikon 50 Matten 50 Stück
15172739 Ja Silikon 5 Matten 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17453193 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60180M177
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Solvent Or Alcohol Resistant Alkoholbeständig
Material EVA
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 5 Matten
Stopfendurchmesser 8 mm
Menge 5 Mats
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, UHPLC, GC
Vorgeschlitzt Nein
Produktlinie Webseal
Haftmittel Keine
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +65°C
Wellform Quadratisch
Plate Compatibility WebSeal 96-well Square Well Plate