Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+™ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten
Diese 96-Well glasbeschichteten Polypropylen-Mikrotiterplatten kommen in der chemischen Beständigkeit der von Glas nahe und bieten zudem die Vorteile von Polypropylen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P303
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff
- Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
- Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von −80 °C bis +80 °C
- Breite Kompatibilität mit Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
- Passende Well-Formate für jede Anwendung
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
Spezifikation
Standard | |
Glasbeschichtete Mikrotiterplatten | |
96 | |
220 μ l | |
-80 °C bis +80 °C |
8 x 12 | |
PP (Polypropylen) | |
Siliciumdioxid | |
V-Boden |