Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtungsbänder
Artikelnummer. 15152719
Click to view available options
Material:
Aluminium, Silikon
PES, Silikon
PET, Silikon
Polyethylen, Silikon
Polyolefin, Gummi
Farbe:
Silber
klar
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15152719
Marke: Thermo Scientific™ 60180M145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versiegeln Sie wirksam alle Mikrotiterplattenformate mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ Klebefolien.
Versiegeln Sie wirksam alle Mikrotiterplattenformate mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtfolien. Erhältlich in einer Auswahl an dünnen, leichten Materialien und Klebstoffen, genügen sie den Anforderungen aller Applikationen oder Assays, verringern die Verdunstung und schützen Proben vor Kontamination und Verschütten.
Einfache, dauerhafte Abdichtung
  • Die druckempfindliche Haftfläche bleibt bei normaler Berührung nicht haften, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Mikrotiterplatte
  • Die Folien werden mit Hilfe eines Handapplikators für Klebefolien auf die Mikrotiterplatte aufgebracht (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Beschreibung Dichtungsband mit SRA (synthetischem Gummikleber)
Material Polyolefin, Gummi
Anzahl pro Packung 100
Produkttyp Unsteriles Dichtungsband
Produktlinie Webseal
Haftmittel Druckempfindlich
Plate Compatibility Alle Mikrotiterplatten
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.