Learn More
Kartell SpA Wägegläser
Beschreibung
Luftdichte Schiebdeckel sind enthalten. Sehr widerstandsfähig gegen Säureangriffe. Keine inneren Schultern, um die Verwendung von Spateln zu ermöglichen. Die Oberseiten können ausgepresst werden, um das Gießen zu erleichtern. Entfernen Sie den Deckel vor dem Autoklavieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 23 mL |
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Closure Included | Ja |
| Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,78 oz.. |
| Form | Rund |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |