Learn More
Lenz Laborglasintrumente Wägeglas mit Normschliffstopfen
Artikelnummer. 10028830
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
70 mL
80 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10028830 70 mL 6 Stück
10559571 5 ml 6 Stück
15300885 80 mL 6 Stück
3 options
Artikelnummer. 10028830
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05560025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit austauschbarem Normschliffstopfen
  • Mit Beschriftungsschild, mit eingefräster Größenangabe (mm) und Fassungsvermögen (ml)
  • Erhältlich in hoher oder niedriger Ausführung
  • Stopfen:DURAN™ Flasche aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 70 mL
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 80 mm