Beschreibung
- Höchsttemperatur:1200 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Im Lieferumfang sind Sockel, Keramikkolben mit Grundplatte in der Ofenauskleidung, Präzisionswaage und Softwarepaket enthalten
- 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
- Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | B510 |
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Temperatur (metrisch) | 1.200 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 455 x 415 x 980 mm |
| Gewicht (metrisch) | 35 kg |