Learn More
Sartorius™ Wägetische
Artikelnummer. p-8006423 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
750 x 900 x 750 mm
900 x 600 x 760 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10529341
Marke: Sartorius™ YWT03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Wiegetische verhindern Beschädigungen an der Oberfläche der Gewichte.
  • Die hohe Dichte des Tischmaterials gewährleistet eine hervorragende Auflage für Waagen, die höchsten Wägeanforderungen gerecht werden müssen, wie sie z. B. für die Kalibrierung von Gewichten mit Massekomparatoren vorgeschrieben sind
  • Empfohlen, wenn die Sauberkeit der Wägebereiches von großer Bedeutung ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kunststein
Abmessungen (L x B x H) 900 x 600 x 760 mm
Gewicht (metrisch) 300 kg
Typ Wägetisch