Learn More
A&D Weighing Wiegetisch Breeze Break
Artikelnummer. 16610852
Ansicht ändern
Click to view available options
Wiegetisch Breeze Break; Abmessungen (T x B x H): 600 x 680 x 720 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16610852 Wiegetisch Breeze Break; Abmessungen (T x B x H): 600 x 680 x 720 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16610852 Lieferant A&D Weighing Lieferanten-Nr. AD1672A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3242.93 €
    2821.99 € / 1 Stück
    Sparen 420.94 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Mikro-Wiegevorgänge wird die Tischwiegemaschine Breeze Break empfohlen. Die Tischlüfter sind wirksam, um Ihr Gleichgewicht vor Störungen wie beispielsweise durch Klimaanlagen zu schützen, die eine starke Luftzirkulation und minimale, wiederholte Temperaturschwankungen um die eingestellte Temperatur verursachen.
  • Schützt eine hochempfindliche Analysenwaage vor Luftzügen und minimalen Temperaturschwankungen, die durch Klimaanlagen, vorbeigehende Personen oder die Bediener selbst verursacht werden.
  • Besteht aus antistatischen Kunststoffplatten, um die Auswirkungen statischer Elektrizität auf die Waage zu minimieren.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroanalysenwaagen
Farbe Transparent
Material Aluminium, antistatisches Vinylchlorid
Breite (angloamerikanisch) 26,8 in.
Breite (metrisch) 680 mm
Höhe (angloamerikanisch) 28,3 in.
Höhe (metrisch) 720 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt das Gleichgewicht vor Windböen.
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 10 kg
Typ Tisch-Brise-Pause
Tiefe (angloamerikanisch) 23,6 in.
Tiefe (metrisch) 600 mm