Learn More
Ohaus™ SET GEWICHTE 1G-1000G
Eingestellt, um OIML M1-Toleranzen zu erfüllen oder zu überschreiten. Ohaus™ OIML M1 Gewichts-Set, 1 g-1 kg enthält15 Gewichte mit einer Masse von 1 g bis 1 kg in einem robusten Polycarbonat-Gehäuse.
Marke: Ohaus™ 87000015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Das Gewicht der Klasse M1 eignet sich für die Einstellung, Prüfung und Kalibrierung von Handelswaagen (Klasse III) und für die Qualitätssicherung nach DIN EN ISO9001ff für Waagen mit weniger als 30,000 Schritten. Sie werden für die Rückführbarkeit von OIML-Gewichten der Klasse M2 und niedrigeren Gewichten verwendet. Der maximal zulässige Fehler vom Nennwert bei 1 kg beträgt ±50 mg
Spezifikation
Gewichtssatz, 1 kg – 1 g, OIML M1 | |
OIML M1 Gewichte | |
Zylindrisch | |
Einstellung, Prüfung und Kalibrierung von Handelswaagen (Klasse III) und Gewichten der Klasse M2 (und niedriger) | |
15 Gewichte/Pckg. |
Kalibriergewicht | |
1 g bis 1 kg | |
Hält OIML M1-Toleranzen ein. | |
Polycarbonatkoffer |