Learn More
Sartorius Gewichteset
Artikelnummer. 17757787 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 200 g
1 g bis 10 kg
1 g bis 1 kg
1 mg bis 1 kg
Klassifikation:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Klassifikation unitSize
17757787 1 bis 200 g OIML F1 1 Stück
17779908 1 bis 200 g OIML M1 1 Stück
17777787 1 mg bis 1 kg OIML E2 1 Stück
17767787 1 mg bis 1 kg OIML F1 1 Stück
16343136 1 mg bis 1 kg OIML M1 1 Set
16353136 1 g bis 1 kg OIML F1 1 Set
16363136 1 g bis 10 kg OIML F2 1 Set
7 options
Artikelnummer. 17757787
Marke: Sartorius YCS0152302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Gewichte-Satz enthält hochgradig korrosionsbeständige Knopf-Gewichte, hochpoliert, in Box.
  • Sätze mit Gewichten von 1 mg bis 10 kg
    • Sätze Gewichte E2
      • Bis zu 500 mg als Draht-Gewicht
      • Material: Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
    • Sätze Gewichte F1
      • Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
      • Material: Aluminium, Dichte 2,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 1–5, Neusilber, Dichte 8,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 10–500 mg, Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
    • Sätze Gewichte M1
      • Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
      • Material: Aluminium, Dichte: 2,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte aus Neusilber 8,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 10 bis 500 mg, verzinktes Messing
  • Verpackung der Gewichte: Bis 20 g in Kunststoffbox, 50 g und höher in Holzbox
  • 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
  • Gewichte-Satz für den Service, im Kunststoffkoffer
  • DAkkS-Zertifikat beiliegend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kalibriermasse
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Zertifikat
Gewicht (angloamerikanisch) 4.63 lb.
Klassifikation OIML F1
Material Aluminium
Gewicht (metrisch) 1 bis 200 g
Dichte Aluminium 2,7 g/cm3, Neusilber: 8,7 g/cm3 8,0 g/cm3