Learn More
Pentafluorphenyl4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10001434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10001434 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10001434 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC14526DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 4-(1, 3-oxazol-5-yl)benzoate
CAS 898288-91-0
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C16H6F5NO3
MDL-Nummer MFCD09025822
Menge 1 g
Synonym pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate
InChI-Schlüssel FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 355.22
PubChem CID 18525706
Formelmasse 355.22
Reinheit (%) 97%