Learn More
Welch™ Ein/Aus-Fußschalter für Vakuumpumpe
Artikelnummer. 10349442 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
90 bis 230 V
Modell:
Logik des Ein-/Aus-Schalters für Taster
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Modell
10349442 90 bis 230 V Logik des Ein-/Aus-Schalters für Taster
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10349442 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. 1430C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vakuumpumpen-Zubehör für den freihändigen Betrieb der Welch DryFast Membranpumpen und WOB-L Kolbenpumpen.
  • Freihändiges Ein-/Ausschalten des Pumpenbetriebs
  • Keine Adapter oder spezielle Verbindung erforderlich
  • Wird direkt an die Steckdose angeschlossen
  • Schaltlogik und Stromversorgung variieren je nach Modell:
    • Teile 01-104-17 und 01-055-16: 3-Stiftstecker gemäß US-Norm mit 8 ft.-Kabel (CSA, NEMA und UL-Gehäusetyp1 )
    • Teil 01-055-17: IEC-Stecker- und -Buchsenanschlüsse mit 8 ft.-Kabel (wird direkt an den IEC-Anschluss der Pumpe angeschlossen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 90 bis 230 V
Zur Verwendung mit WOB-L™ Kolbenpumpen
Modell Logik des Ein-/Aus-Schalters für Taster
Typ Fußschalter