Learn More
Welch™ Chemical Duty PTFE Dry Vacuum Pump: Self Cleaning Dry Vacuum Systems™
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Spezifikation
Spezifikation
| Versandgewicht (angloamerikanisch) | 36 lb. |
| Versandgewicht (metrisch) | 16.3 kg |
| Stromstärke | 0,75 A |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Wirkleistung | 150 w |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 30 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 13.6 kg |
| Gesamthöhe (angloamerikanisch) | 11.3 in. |
| Gesamthöhe (metrisch) | 28.7 cm |
| Gesamtbreite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Mehr anzeigen |