Learn More
Welch™ DirecTorr™ Gold Synthetisches Pumpenöl
Artikelnummer. 12819558 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,78 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12819558 3,78 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12819558 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. U8995G15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 €
    282.60 € / 1 Stück
    Sparen 15.40 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für ausgezeichnete Beständigkeit beim Pumpen von korrosiven Gasen oder Dämpfen
Ermöglicht eine hervorragende Vakuumleistung sowohl in Band- als auch in direkt angetriebenen Vakuumpumpen unter rauen Bedingungen. Synthetischer Grundstoff enthält keine aromatischen Verbindungen oder Schwefel. Diese Reinheit verhindert die Bildung von Lack und Schlamm und das Ansammeln von Kohlenstoff beim Pumpen von korrosiven Substanzen.
  • Doppelt destilliertes, synthetisches Kohlenwasserstofföl
  • Hohe Stabilität in chemischen Umgebungen mit außergewöhnlich niedrigem Dampfdruck
  • Mischbar mit konventionellen Kohlenwasserstoffölen, kann ohne Umbauen der Pumpe verwendet werden
  • Keine Zusatzstoffe oder Inhibitoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gold Vakuumpumpenöl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öl ermöglicht eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Leistung der Vakuumpumpe in Anwendungen, in denen korrosive Gase und Dämpfe aufgenommen werden können
Zur Verwendung mit (Geräte) Empfohlen für ChemStar Pumpen, riemengetriebene oder direkt angetriebene Vakuumpumpen
Menge Je 1
Volumen (angloamerikanisch) 1 gal.
Volumen (metrisch) 3,78 l