Learn More
Welch™ DuoSeal™ Pumpenöl
Artikelnummer. 12835353 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,78 l
Packungsgröße:
3.70 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12835353 3,78 l 3.70 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12835353 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. U1407K15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    106.50 € / 3.7 Liter
    Sparen 1.50 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz in DuoSeal Hochvakuumpumpen
Für den Einsatz in DuoSeal Hochvakuumpumpen. Ein Gallone speziell fraktioniertes Öl hat Eigenschaften, die höchste Leistungen für DuoSeal Pumpen ermöglichen
  • Niedriger Dampfdruck
  • Hohe Viskosität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Öl für Vakuumpumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bietet die Schmierung, die die Lebensdauer der renommierten DuoSeal™ Pumpe ermöglicht und die höchste Vakuumleistung gewährleistet
Zur Verwendung mit (Geräte) DuoSeal™ Pumpen mit Riemenantrieb
Menge Je 1
Volumen (angloamerikanisch) 1 gal.
Volumen (metrisch) 3,78 l