Learn More
Welch™ Gemini™ Dry Vacuum Pump: Modell 2050
Artikelnummer. p-3666203 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
Europa (Schuko)
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp Elektrische Anforderungen unitSize
11776099 Europa (Schuko) 230 V, 50 Hz 1 Stück
1 options
Nicht zur Verwendung mit starken Säuren oder Basen. Für die Verwendung mit organischen Dämpfen prüfen Sie die chemische Kompatibilität mit Viton™ . Nicht für Rotationsverdampfer, Konzentrator oder Vakuumofenanwendungen geeignet.
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als den US-Standard 110/115 V haben. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Artikelnummer. 11776099
Marke: Welch™ 2050C02
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nicht zur Verwendung mit starken Säuren oder Basen. Für die Verwendung mit organischen Dämpfen prüfen Sie die chemische Kompatibilität mit Viton™ . Nicht für Rotationsverdampfer, Konzentrator oder Vakuumofenanwendungen geeignet.
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als den US-Standard 110/115 V haben. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Beinhaltet
AC/DC-Adapter, Autoadapter
Wirtschaftliche Universalpumpen mit hoher chemischer Beständigkeit
Ideal für organische Filtrations-/Entgasungsanwendungen mit wässrigen Lösungen, ausgewählten Lösungsmitteln und Säuren und Basen mit mittlerem pH-Wert. Benetzte Hochleistungskomponenten korrodieren nicht. Einsatz im Labor oder vor Ort.
  • Leicht, kompakt und tragbar
  • Ölfrei
  • Chemikalienbeständig benetzte Teile (PARA-Köpfe und Viton-™Membranen, Schläuche und Ventile)
Festes Vakuum
Anwendungen:
Filtration, Absaugung, Entgasung und Austrocknung.
Bestellinformation
DC-Autoadapter für den Einsatz vor Ort im Lieferumfang enthalten (Teilenr.1431 B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
PS 0.005 hp
Versandgewicht (angloamerikanisch) 7 lb
Versandgewicht (metrisch) 3.2 kg
Enthält Netzteil
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Modell 2050
Steckertyp Europa (Schuko)
Gewicht (angloamerikanisch) 5.3 lbs.
Gewicht (metrisch) 2.3 kg
Flussrate 8,5 l/min
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 7.5 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 19.1 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 7.6 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 19.4 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Maximaler Druck 253 mbar
Spannung 230 V