Learn More
Welch™ Gemini™ Dry Vacuum Pump: Modell 2060
Artikelnummer. 11786099 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V 50 Hz
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Nicht für den Einsatz mit starken Säuren oder Basen vorgesehen. Beim Einsatz mit organischen Dämpfen auf chemische Kompatibilität mit Viton™ prüfen. Nicht empfohlen für Rotationsverdampfer, Konzentratoren oder Vakuumöfen.
Die Produkte in dieser Gruppe können von den Standardspannungen in den USA von 110/115 V abweichen. Daher sollte die Auswahl vor dem Abschluss der Bestellung unbedingt überprüft und bestätigt werden. Einige dieser Produkte können nicht zurückgesendet werden.
Artikelnummer. 11786099
Marke: Welch™ 2060C02
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nicht für den Einsatz mit starken Säuren oder Basen vorgesehen. Beim Einsatz mit organischen Dämpfen auf chemische Kompatibilität mit Viton™ prüfen. Nicht empfohlen für Rotationsverdampfer, Konzentratoren oder Vakuumöfen.
Die Produkte in dieser Gruppe können von den Standardspannungen in den USA von 110/115 V abweichen. Daher sollte die Auswahl vor dem Abschluss der Bestellung unbedingt überprüft und bestätigt werden. Einige dieser Produkte können nicht zurückgesendet werden.
Beinhaltet
AC/DC-Adapter, Autoadapter
Kostengünstige, universell einsetzbare Pumpen mit verbesserter Beständigkeit gegen Chemikalien
Ideal für organische Filtrations-/Entgasungsanwendungen geeignet, bei denen wässrige Lösungen, ausgewählte Lösungsmittel und Säuren und Basen mit moderatem pH-Wert verwendet werden. Kein Korrodieren der benetzten Hochleistungskomponenten. Anwendung im Labor oder im Feld.
  • Leicht, kompakt und tragbar
  • Ölfrei
  • Benetzte Teile mit chemischer Beständigkeit (PARA Köpfe und Viton™ Membranen, Schläuche und Ventile)
Inklusive Regler und Vakuummessuhr für eine Feinanpassung des Vakuums
Filtration, Ansaugung, Entgasung und Exsikkation.
Bestellinformation
Für den Außeneinsatz ist ein Gleichstromadapter für Fahrzeuge (Teilenr. 1431B) enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
PS 0.008 hp
Versandgewicht (angloamerikanisch) 13 lb.
Versandgewicht (metrisch) 5.9 kg
Enthält AC/DC adapter, regulator and dial vacuum gauge
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Modell 2060
Steckertyp Europa (Schuko)
Gewicht (angloamerikanisch) 11 lb.
Gewicht (metrisch) 4.98 kg
Flussrate 13 l/min
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Gesamthöhe (metrisch) 21.6 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 9.25 in.
Gesamtlänge (metrisch) 23.5 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 7.25 in.
Maximaler Druck 266 mbar
Spannung 230 V