Learn More
Welch™ ölfreie Universal Vakuumpumpe Typ 2581C50, 6,7 mbar, 83l/min, mit Zubehör, 230V
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
2.9 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Problemloses Ablesen der Messwerte, Druckreglerventil, schützender Trennbehälter, Euro-Stecker (Schuko)
Der Taumelkolben erzeugt Luftwiderstand beim Aufwärtshub. Die Teflondichtung am Kolben dehnt sich aus, wodurch die Taumelwirkung verstärkt wird.
- Ölfreie Trockenpumpe mit WOB-L-Kolben
- Ein-/Auslass-NPT-Gewinde: 1/4
Modell 2581
- Freie Luftverdrängung: CFM (l/min) bei 60 Hz: 3.5 (100); m2/h bei 50 Hz: 4.9 (83)
- Enddruck: 5 Torr (6.7 mbar)
- Max. Vakuum in Hg: 29.8
- Motor: 0.3 PS (250 W)
- Zum Pumpen von Dämpfen wässriger Lösungen, einschließlich Puffern, nicht geeignet für das Pumpen von sauren, basischen oder organischen Dämpfen oder Gasen
- 50 Hz-Geräte werden mit CE-Kennzeichnung geliefert.
Vakuumfiltration, Vakuumofen, Vakuumkammer/Vorvakuum, Austrocknung, Absaugen, Automation, Zellkultur, Handschuhbox
Spezifikation
Spezifikation
| PS | 0.3 hp |
| Versandgewicht (angloamerikanisch) | 27.5 lbs. |
| Versandgewicht (metrisch) | 12.5 kg |
| Enthält | Problemloses Ablesen der Messwerte, Druckreglerventil, schützender Trennbehälter, Euro-Stecker (Schuko) |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Modell | 2581 |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 24.5 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 11.1 kg |
| Flussrate | 2.9 l/min |
| Mehr anzeigen |