Learn More
DiversifiedBiotech Wellplattenständer
Artikelnummer. 30282340
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Well-Plattenträger
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
30282340 Well-Plattenträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30282340 Lieferant DiversifiedBiotech Lieferanten-Nr. WPST1000
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Proben und Pipettieren ohne Spannung und Gummilagerung betrachten
  • Ein praktischer Halter für eine Mikrotiterplatte, geneigt um 30°° Winkel, um Proben und Pipettieren bequem und ohne Anstrengung betrachten zu können
  • Jeder Ständer verfügt über ein Neoprenpolster und eine Gummilagerung, um ein Verrutschen der Platte und des Ständers zu verhindern.
  • Proben und Pipettieren ohne Spannung und Gummilagerung betrachten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Typ Well-Plattenträger
Höhe (metrisch) 7.62 cm
Breite (metrisch) 15.24 cm