Learn More
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Strep B Latex-Agglutinationstest
Artikelnummer. 11903172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 Tests/Kit
Packungsgröße:
30 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11903172 30 Tests/Kit 30 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11903172 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R30858701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 €
    152.86 € / 30 Tests
    Sparen 151.14 €
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weisen Sie Antigene von  Streptokokken der Serogruppe B, die in humaner Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor), im Serum,r in Urin- oder Blutkulturen vorhanden sind, schnell mittels Latex-Agglutination nach.
Mit dem mit Thermo Scientific™ Wellcogen™ Strep B Latex-Agglutinationstest können Sie Antigene von Streptokokken der Serogruppe B direkt aus humaner Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor), Serum,Urin- oder Blutkulturen nachweisen.
Dieser Latex-Agglutinationstest wird zum qualitativen Nachweis von Antigenen von Streptokokken der Serogruppe B verwendet, die infolge einer Infektion in Körperflüssigkeiten oder in Blutkulturen vorliegen. Das Reagenz besteht aus Polystyrol-Latexpartikeln, die mit spezifischen Antikörpern gegen das Antigen der Gruppe B beschichtet sind.
Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart einer ausreichenden Menge an homologem Antigen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Wellcogen Strep B Latex-Agglutinationstest
CE-Zeichen Ja
Typ Streptokokken-Testkit
Organismengruppe Gruppe B
Menge 30 Tests/Kit