Learn More
PEPperCHIP™ West Nile-Virus-Proteom-Mikroarray
Descrizione
- Microarray-Inhalt: Genompolyprotein des West-Nil-Virus zerspaltet in 13 Ketten: Peptid 2k, Capsid-Protein C, PRM, Peptid pr, kleines Hüllprotein M, Hüllprotein E, nicht strukturelles Protein 1, nicht strukturelles Protein 2A, Serin-Protease-Untereinheit NS2B, Serin-Protease NS3, Nicht strukturelles Protein 4A, nicht strukturelles Protein 4B, RNA-gerichtete RNA-Polymerase NS5
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
- Anzahl Peptide: 3430 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Specifica
Specifica
| Beschichtung | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Beschreibung | 1 Array-Kopie pro Mikroarray |
| Menge | 1 Objektträger |
| Befestigungsmethode | Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 |
| Farbe | Transparent |
| Kennzeichnung | RUO |
| Barcode | Individueller Barcode für jedes Microarray |
| Material | Mikroglas |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?