Learn More
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot Kits
Beschreibung
Beinhaltet
WesternDot™ Blockierpuffer (Komponente A), Waschpuffer (Komponente B), Biotin-XX Ziege-Anti-Maus IgG (H+L) (Komponente C), Qdot™ 625 Streptavidin-Konjugat, (Komponente D), WesternDot™ S
The WesternDot 625 Western Blot kits combine the unique properties of Qdot 625 nanocrystals with the high-affinity streptavidin-biotin interaction to allow simple, highly sensitive detection of proteins on western blots. The WesternDot kits contain optimized, ready-to-use or ready-to-dilute reagents for sensitive immunodetection of proteins immobilized on nitrocellulose (NC) or polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes.
Die Merkmale beinhalten:
• Bessere Nachweisleistung und Anwenderfreundlichkeit als bei üblichen ECL-basierte Methoden
• Verwenden Sie extrem helles Qdot 625 Streptavidin-Konjugat, um eine direkte Bildgebung von Blots zu ermöglichen und gleichzeitig Zeit und Geld für die Optimierung mehrerer Aufnahmen im Dunkeln zu vermeiden
• Mit ausreichend Reagenzien für 20 Mini-Gel-Blots (7x 10 cm/Blot)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • WesternDot™ Blockierpuffer, Komponente A • Waschpuffer, Komponente B • Biotin-XX Ziege-Anti-Maus IgG (H+L), Komponente C • Qdot™ 625 Streptavidin-Konjugate, Komponente D • WesternDot™ Färbeschale, Komponente E Lagerung bei 4 °C, nicht einfrieren. |
| Detektionsstelle | In-Blot-Nachweis |
| Farbe | Rot |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Marker oder Farbstoff | Qdot 625 |
| Markertyp | Qdot Nanokristalle |
| Menge | 1 kit |
| Reaktivität | Maus |
| Probentyp | Protein, Zellextrakte |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |