Beschreibung
- Wet FRED ermöglicht die einfache Anwendung von Überstand- oder Lysatvolumina großer Zellkulturen auf eine Schwerkraftflusssäule
- Basierend auf dem Siphon-Prinzip verbindet es die Schwerkraftflusssäule mit der Flasche, die Kulturüberstand, Lysat oder Puffer enthält, die angewendet werden sollen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 ml-Säulen mit Schwerkraftfluss |
| Menge | 1 Set |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vereinfacht die Proteinreinigung |
| Typ | Hilfsmittel für die Proteinreinigung |