Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Feuchttücher
Artikelnummer. 10299831
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
190 m x 32 cm
40 x 32 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
420 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10299831 190 m x 32 cm 1 Rollen
10406671 40 x 32 cm 420 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299831 Lieferant ZVG Zellstoff Vertrieb™ Lieferanten-Nr. 1116500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Polytex™ Feuchttücher von ZVG Zellstoff Vertrieb™ für alle Ihre Nasswisch-Hygieneanforderungen. Sie sind eine saubere und wirtschaftliche Alternative für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Lösungsmittelresistent und waschbar 
  • 100 % Polypropylen, blau
  • Auf einer Rolle oder einem Stapel
  • Robust und fusselfrei
Spezifikation
Produkttyp Feuchte Wischtücher
Länge (metrisch) 190 m
Breite (metrisch) 32 cm
Material Polypropylen
Extinktion Hoch
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 190 m x 32 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für zahlreiche Anwendungen
Verpackungsmenge 1 Rolle, 54/Palette