Learn More
Cytiva Nuclepore™ 13 mm-Kernspurmembranen aus Polycarbonat
Artikelnummer. 11378944
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,015 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0.8μm
1,0 μm
3 μm
5 μm
8 μm
10 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11378944 0,015 μm 100 Stück
11388944 0,1 μm 100 Stück
11398944 0,2 μm 100 Stück
11308954 0,4 μm 100 Stück
11312885 0.8μm 100 Stück
11318954 1,0 μm 100 Stück
11338954 3 μm 100 Stück
11348954 5 μm 100 Stück
11322885 8 μm 100 Stück
11328954 10 μm 100 Stück
10 options
Artikelnummer. 11378944
Marke: Cytiva 110401
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße. Whatman™ Nuclepore™ hydrophile 13 mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße.Whatman™ Nuclepore™ hydrophile 13mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.
  • Das sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Nucleopore Polycarbonat
Porengröße 0,015 μm
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp Kernspur
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 13 mm