Learn More
Cytiva Nuclepore™ Kernspurmembranen aus Polycarbonat, 19 mm
Click to view available options
Porengröße:
0,03 μm
0,05 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0,8 μm
1,0 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße.Whatman™ Nuclepore™ hydrophile 19 mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Effektive Chemotaxis erfordert ein feines Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und Migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.
- Bietet eine äußerst definierte Porengröße im Submikrometerbereich und ermöglicht so die Messung von Partikelfehlern und die Erfassung extrem kleiner Partikel
- Geätzt für sehr definierte Porengröße und hohe Porendichte
- Behandelt mit PVP, um es hydrophil zu machen
- Geringe extrahierbare Bestandteile, minimiert das Kontaminationsrisiko von Proben
- Hohe chemische Beständigkeit und gute thermische Stabilität für eine Vielzahl von Probenarten
- Niedrige, konstante Asche- und Taragewichte
- Glatte, flache Oberfläche für hohe Partikelsichtbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polycarbonatfolie |
| Porengröße | 0,05 μm |
| Flussrate | Hoch |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Durchmesser (metrisch) | 19 mm |