Learn More
Cytiva Nuclepore™ Kernspurmembranen aus Polycarbonat, 19 mm
Artikelnummer. p-4817231
Click to view available options
Porengröße:
0,03 μm
0,05 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0,8 μm
1,0 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11399004
Marke: Cytiva 800307
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße. Whatman™ Nuclepore™ Hydrophile 19 mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie bestimmte Analysen in den Bereichen Luft und Ozeanographie.
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße.Whatman™ Nuclepore™ hydrophile 19 mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.
  • Das sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonatfolie
Porengröße 0,03 μm
Flussrate Hoch
Hydrophobizität Hydrophil
Durchmesser (metrisch) 19 mm