Learn More
Cytiva Nuclepore™ 25 mm-Kernspurmembranen aus Polycarbonat
Artikelnummer. 11358964
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,015 μm
0,03 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0,8 μm
1,0 μm
3 μm
5 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11358964 0,6 μm 100 Stück
11318964 0,015 μm 100 Stück
11328964 0,03 μm 100 Stück
10342173 0,05 μm 100 Stück
11348964 0,08 μm 100 Stück
10062071 0,1 μm 100 Stück
11342885 0,2 μm 100 Stück
11352885 0,4 μm -
11362885 0,8 μm 100 Stück
11368964 1,0 μm 100 Stück
11382885 5 μm -
11388964 3 μm 100 Stück
11392885 8 μm 100 Stück
11378964 10 μm 100 Stück
11302895 12 μm 100 Stück
15 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11358964
missing translation for 'mfr': Cytiva 110608
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße. Whatman™ Nuclepore™ 25 mm-Kernspur-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße.Whatman™ Nuclepore™ 25-mm-Kernspur-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.
  • Das sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material Nucleopore Polycarbonat
Porengröße 0,6 μm
Flussrate Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie
Hydrophobizität Hydrophil
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.