Learn More
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatographiepapier
Artikelnummer. 11378904
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
1000 Bögen
Bogen
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format unitSize
11378904 Bogen -
11338904 Rolle 1 Stück
11999347 1000 Bögen 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378904 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 3031915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 €
    394.00 € / 25 Stück
    Sparen 13.00 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
  • Übliche Dicke: 0.50 mm
  • Typischer linearer Durchfluss: 225 mm/30 min
  • Weiche Oberfläche
  • Hauptanwendung bei der Elektrophorese großer Moleküle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beschreibung 31 ET Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein extrem schnelles 0.50-mm-Papier für die Elektrophorese großer Moleküle.
Abmessungen (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in.)
Filmdicke 0.5 mm
Ausführung Weich
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese großer Moleküle
Format Bogen
Güte Gütegrad 31 ET Chr
Material Zellulose
Breite (angloamerikanisch) 18,1 in.
Breite (metrisch) 46 cm
Flussrate 225 mm/30 min
Länge (metrisch) 57 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.