Learn More
Cytiva Testpapiere für saure und alkalische Reaktionen
Artikelnummer. 11390674
Change view
Click to view available options
Farbanzeige:
Lackmus-Rot
Litmus-Blau
Format:
Spule
Streifen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Farbanzeige Format unitSize
11390674 Lackmus-Rot Spule 1 Stück
11894463 Litmus-Blau Streifen 10 Stück
11804473 Lackmus-Rot Streifen 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 11390674
Marke: Cytiva 2600202A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nimmt bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an. Whatman™ Säure-/Alkali-Testpapiere sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert.
Nimmt bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an.Whatman™ Säure-/Alkali-Testpapiere sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert.
  • Lackmus-Blau verfärbt sich in Säure rot
  • Lackmus-Rot verfärbt sich in Base blau, bei einem pH von 5 bis 8
  • Kongo-Rot pH-Wertbereich: 6.8 bis 8.3
Bestellinformation
20 Blätter pro Buch. 10 X 10 Bücher pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbanzeige Lackmus-Rot
pH-Bereich 5 bis 8
Format Spule
Menge 1 Spule
Typ pH-Testpapier
Abmessungen (L x B) 5 m x 7 mm
Länge (metrisch) 5 m
Breite (metrisch) 7 mm