Learn More
Cytiva Testpapiere für saure und alkalische Reaktionen
Codice prodotto. 11804473
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbanzeige:
Lackmus-Rot
Litmus-Blau
Format:
Spule
Streifen
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Codice prodotto. Farbanzeige Format unitSize
11804473 Lackmus-Rot Streifen 10 Stück
11894463 Litmus-Blau Streifen 10 Stück
11390674 Lackmus-Rot Spule 1 Stück
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11804473
missing translation for 'mfr': Cytiva 2600602
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Nimmt bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an. Whatman™ Säure-/Alkali-Testpapiere sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert.
Nimmt bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an.Whatman™ Säure-/Alkali-Testpapiere sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert.
  • Lackmus-Blau verfärbt sich in Säure rot
  • Lackmus-Rot verfärbt sich in Base blau, bei einem pH von 5 bis 8
  • Kongo-Rot pH-Wertbereich: 6.8 bis 8.3
Order Info
20 Blätter pro Buch. 10 X 10 Bücher pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farbanzeige Lackmus-Rot
pH-Bereich 5 bis 8
Format Streifen
Menge 10 Bücher mit 20 Streifen
Typ pH-Testpapier
Länge (metrisch) 60 mm
Breite (metrisch) 10 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.