Learn More
Cytiva Testpapiere für saure und alkalische Reaktionen
Beschreibung
Nimmt bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an.Whatman™ Säure-/Alkali-Testpapiere sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert.
- Lackmus-Blau verfärbt sich in Säure rot
- Lackmus-Rot verfärbt sich in Base blau, bei einem pH von 5 bis 8
- Kongo-Rot pH-Wertbereich: 6.8 bis 8.3
Bestellinformation
20 Blätter pro Buch. 10 X 10 Bücher pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Litmus-Blau |
| pH-Bereich | 5 bis 8 |
| Format | Streifen |
| Menge | 10 Bücher mit 20 Streifen |
| Typ | pH-Testpapier |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Breite (metrisch) | 10 mm |