Learn More
Cytiva Antibiotika-Testblättchen
Artikelnummer. 11340654
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6 mm
13 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11340654 6 mm 1000 Stück
11350654 13 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340654 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 2017006
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird in Verbindung mit der Kirby-Bauer-Methode zur Antibiotika-Testung eingesetzt. Whatman™ Antibiotika-Testblättchen bestimmen die Art des Erregers von Infektionskrankheiten sowie dessen Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika.
Wird in Verbindung mit der Kirby-Bauer-Methode zur Antibiotika-Testung eingesetzt.Whatman™ Antibiotika-Testblättchen bestimmen die Art des Erregers von Infektionskrankheiten sowie dessen Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika.
Antibiotika-Testblättchen werden zur Bestimmung der Erregerart bei Infektionskrankheiten und zur Überprüfung ihrer Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika in vitro mit Hilfe der Inhibitionszonenbestimmung eingesetzt.
  • Zur Verwendung mit der Kirby-Bauer-Methode zur Antibiotika-Testung
  • Ermöglicht rationelle und selektive Chemotherapie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antibiotika-Testblättchen
Testtyp Infektionskrankheiten, Empfindlichkeit bei Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Verpackungsart 1.000 Scheiben/Packung
Menge 1.000 Scheiben/Packung
Durchmesser (metrisch) 6 mm