Learn More
Cytiva Antibiotika-Testblättchen
Descripción
Wird in Verbindung mit der Kirby-Bauer-Methode zur Antibiotika-Testung eingesetzt.Whatman™ Antibiotika-Testblättchen bestimmen die Art des Erregers von Infektionskrankheiten sowie dessen Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika.
Antibiotika-Testblättchen werden zur Bestimmung der Erregerart bei Infektionskrankheiten und zur Überprüfung ihrer Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika in vitro mit Hilfe der Inhibitionszonenbestimmung eingesetzt.
- Zur Verwendung mit der Kirby-Bauer-Methode zur Antibiotika-Testung
- Ermöglicht rationelle und selektive Chemotherapie
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Antibiotika-Testblättchen |
| Testtyp | Infektionskrankheiten, Empfindlichkeit bei Antibiotika-Empfindlichkeitstests |
| Verpackungsart | 1.000 Scheiben/Packung |
| Menge | 1000 Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?