Learn More
Cytiva Whatman™ Quartz Mikrofaser-Extraktionshülsen für Emissionstests
Description
Support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature resistance up to 800°C. Whatman™ Quartz Microfiber Extraction Thimbles are tapered for stack sample loading. Applications include emission testing, smoke stack gas sampling, gravimetric calculations in gases, analysis of hot and acidic gases, trace element analysis, and analysis of pesticides and residues.
- Geeignet für die manuelle Probenahme in aggressiven Umgebungen
- Geeignet sowohl für die Lösungsmittelextraktion als auch für die Luftprobenahme
- Hochreiner/s Quarz/Siliciumdioxid für hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 800 °C)
- Keine Bindemittel und keine chemischen Zusätze
- Geringer Gehalt an Schwermetallen
- Hoher Abscheidegrad
Specifications
Specifications
| Menge | 10 Stück |
| Beschreibung | Hochreine Whatman Quarzhülsen von GE unterstützen präzise, reproduzierbare Emissionsprüfungen durch geringe extrahierbare Konzentrationen und Temperaturbeständigkeit bis 800 deg;C. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Material | Silika |
| Wandstärke | 1,7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Soxhlet-Extraktor |
| Länge (metrisch) | 90 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 800 deg;C |
| Produkttyp | Extraktionshülse |