Learn More
Cytiva Mehrfach-Vakuumfiltrationssysteme der Serie AS 300
Artikelnummer. 11399274
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
500 mL
Enthält:
Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 3 Positionen
Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 3 Positionen, Schnellverschlussklammer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11399274
Marke: Cytiva 10445850
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
AS300/3 Mehrfach-Vakuumfiltrationsgerät mit drei Plätzen für die Vakuumfiltration, Edelstahl, 500 ml, 47/50 mm, Stützsieb
Das Gerät kann autoklaviert und durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden Nur geeignet für Vakuumbetrieb. Bei Verwendung von Spülschläuchen darf ein Druck von 1.3 bar (300 mbar Überdruck) nicht überschritten werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Enthält Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 3 Positionen, Schnellverschlussklammer
Serie AS300/5
Typ Vacuum Filtration System
Volumen (metrisch) 100 mL