Learn More
Cytiva Mehrfach-Vakuumfiltrationssysteme der Serie AS 300
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
500 mL
Enthält:
Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 3 Positionen
Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 3 Positionen, Schnellverschlussklammer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Gerät kann autoklaviert und durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden Nur geeignet für Vakuumbetrieb. Bei Verwendung von Spülschläuchen darf ein Druck von 1.3 bar (300 mbar Überdruck) nicht überschritten werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 3 Positionen |
| Serie | AS300/3 |
| Typ | Vacuum Filtration System |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |