Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Artikelnummer. 11300604
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
2.5 cm
35 mm
42,5 mm
4.7 cm
55 mm
7 cm
9 cm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11300604
Marke: Cytiva 1823110
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fungieren bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern auch als Vorfilter. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Gütegrad GF/D gewährleisten einen effizienten Schutz der Membran, insbesondere bei Flüssigszintillationszählungen.
Funktioniert als Vorfilter bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern.Whatman™ bindemittelfreie Vorfilter aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad GF/D, bieten einen effizienten Membranschutz, insbesondere bei der Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
  • Dick und mit hoher Beladekapazität 
  • In Kombination mit GF/B als Vorsatzfilter verwendbar.
  • Passt in fast alle Filterhalter
  • Nominales Partikelrückhaltevermögen von 2.7 μm
  • Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 121 g/m2
Beschreibung GE Whatman Feinmembranfilter Gütegrad GF/D sind dick und bieten eine gute Tragfähigkeit.GF/D kann bei Verwendung mit GF/B auch als Vorfilter verwendet werden; ist in vielen Größen erhältlich und passt in die meisten Filterhalter.
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Particle Retention 2,7 μm
Flussrate 2,6 s/100 ml/in.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sehr geeignet für Anwendungen mit Luftfiltration und für gravimetrische Analysen flüchtiger Materialien, bei denen eine Entzündung möglich ist; aufgrund des geringen Widerstands Empfehlung für Flüssigkeitsfluss und hohe Partikelbelastbarkeit.
Güte Gütegrad GF/D
Menge 25Pack
Form Scheibe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 932 °F
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.02 Zoll
Dicke (metrisch) 675 μm
Typ Vorfilter
Wasserflussrate 681l/min
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,33 in.
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.