Learn More
Cytiva Whatman™ Binderfreie Glasfaser-Vorfilter, Güteklasse GF/D
Artikelnummer. 11370594
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
2.5 cm
35 mm
42,5 mm
4.7 cm
55 mm
7 cm
9 cm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11370594 4.7 cm 100 Stück
11300374 10 mm 100 Stück
11390364 7 mm 100 Stück
11330374 21 mm -
11340374 24 mm 100 Stück
11360594 2.5 cm 100 Stück
11390594 9 cm 25 Stück
11360374 42,5 mm 100 Stück
11370374 55 mm 100 Stück
11380594 7 cm 100 Stück
11300604 110 mm 25 Stück
11310604 125 mm 25 Stück
11310374 142 mm 25 Stück
11320604 150 mm -
11330604 257 mm 25 Stück
11350374 35 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11370594 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 1823047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.50 €
    67.45 € / 100 Stück
    Sparen 26.05 €
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fungieren bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern auch als Vorfilter. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Gütegrad GF/D gewährleisten einen effizienten Schutz der Membran, insbesondere bei Flüssigszintillationszählungen.
Funktioniert als Vorfilter bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern.Whatman™ bindemittelfreie Vorfilter aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad GF/D, bieten einen effizienten Membranschutz, insbesondere bei der Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasfaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Strömungswiderstand und eine hohe Partikelbeladungskapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 °C eingesetzt °werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Mengen Wasser absorbieren, was Punkttests und Flüssigszintillationszählmethoden ermöglicht.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
  • Dick und bieten eine hohe Belastbarkeit
  • Dienen als Vorsatzfilter bei Verwendung mit GF/B.
  • Passen zu den meisten Filterhaltern
  • Nominale Partikelrückhaltung von 2,7 μm
  • Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 121 g/m2
Beschreibung GE Whatman Feinmembranfilter Gütegrad GF/D sind dick und bieten eine gute Tragfähigkeit.GF/D kann bei Verwendung mit GF/B auch als Vorfilter verwendet werden; ist in vielen Größen erhältlich und passt in die meisten Filterhalter.
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Particle Retention 2,7 μm
Flussrate 2,6 s/100 ml/in.2
Güte Gütegrad GF/D
Menge 100/Packung
Form Scheibe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 932 °F
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,02 in.
Dicke (metrisch) 675 μm
Typ Vorfilter
Wasserflussrate 681l/min
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Durchmesser (metrisch) 4.7 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.