Learn More
Cytiva X100 MEMB. SCHW ME 0,6ÁM Q. BLANC .
Artikelnummer. 11355014
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11355014 5 cm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 11355014
Marke: Cytiva 10409814
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Höhere Produktabsorption dank der großen Innenfläche
  • Sterile Optionen für empfindliche Anwendungsbereiche
  • Einfachere Partikelbestimmung dank hervorragendem Kontrast
  • Die Gitter sind ungiftig und hemmen nicht das Bakterienwachstum
  • Die einfachen schwarzen Membranen sowie die schwarzen Membranen mit Gitter sind aus einer Mischung aus Cellulosenitrat sowie Cellulose gefertigt
  • Höhere Schmutzaufnahmekapazität
  • Biologisch inert bei guter thermischer Stabilität
  • Keine Kontamination der Proben durch Tenside
  • Die gleichmäßige Mikroporenstruktur der Membran ermöglicht hohe Durchflussraten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black/White Grid
Format Scheibe
Material Zellulose-Ester
Porengröße 0,6 μm
Güte ME26/31
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,96 in.
Durchmesser (metrisch) 5 cm
compliance-icons
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose