Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat – Klasse NC45
Artikelnummer. 11365164
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
100/Packung
25er-Pckg.
50 Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sterilität Menge unitSize
11365164 10 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11385284 2,5 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11375164 4,7 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11395284 5 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11385164 9 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11335164 11 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11355164 5 cm Unsteril 25er-Pckg. 25 Stück
11989197 4,7 cm Steril 100/Packung 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 11365164
Marke: Cytiva 10401121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit sehr enger Porengrößenverteilung und geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
  • Verbesserte Temperaturstabilität
  • Höhere Festigkeit und Flexibilität
  • Reduzierte Schrumpfung
  • Weiße, einfache Filter
  • Porengröße: 0.45μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material (Membran) Cellulose Nitrate
Particle Retention 8 μm
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung großer Mengen von Bakterien (allgemein), Sedimentanalyse (Wassermikrobiologie und Analyse)
Güte NC45
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp Glatt
Menge 50 Packung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 80 °C
Typ Membranfilter
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,93 in.
Durchmesser (metrisch) 10 cm