Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose-Nitrat-Membran - Güteklasse NC45
Artikelnummer. 11395284
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
100/Packung
25er-Pckg.
50 Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sterilität Menge unitSize
11395284 5 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11385284 2,5 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11375164 4,7 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11385164 9 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11365164 10 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11335164 11 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11355164 5 cm Unsteril 25er-Pckg. 25 Stück
11989197 4,7 cm Steril 100/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11395284 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10401114
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit sehr enger Porengrößenverteilung und geringem Gehalt an extrahierbaren Stoffen.
  • Verbesserte Temperaturstabilität
  • Höhere Festigkeit und Flexibilität
  • Reduzierte Schrumpfung
  • Weiße, einfache Filter
  • Porengröße: 0.45μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material (Membran) Cellulosenitrat
Particle Retention 8 μm
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung großer Mengen von Bakterien (allgemein), Sedimentanalyse (Wassermikrobiologie und Analyse)
Güte NC45
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp Glatt
Menge 100/Packung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 80 °C
Typ Membranfilter
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,96 in.
Durchmesser (metrisch) 5 cm