Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose-Nitrat-Membran - Güteklasse NC45
Artikelnummer. 11989197
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
100/Packung
25er-Pckg.
50 Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sterilität Menge Packungsgröße
11989197 4,7 cm Steril 100/Packung 100 Stück
11385284 2,5 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11375164 4,7 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11395284 5 cm Unsteril 100/Packung 100 Stück
11385164 9 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11365164 10 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11335164 11 cm Unsteril 50 Packung 50 Stück
11355164 5 cm Unsteril 25er-Pckg. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11989197 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10401170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 €
    224.00 € / 100 Stück
    Sparen 8.00 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit sehr enger Porengrößenverteilung und geringem Gehalt an extrahierbaren Stoffen.
  • Sterile Membranfilter eliminieren das Risiko einer Kontamination, die die Analyse beeinträchtigen könnte.
  • Höhere Festigkeit und Flexibilität
  • Gut geeignet für Trennanwendungen mit Partikeln bis zu 12 μm
  • Der Filtrationsrückstand wird nahezu vollständig von der glatten, weißen Membranoberfläche zurückgehalten, was eine klare Mikroskopie und die physikalische Rückgewinnung der Ablagerungen ermöglicht.
  • Hohe Festigkeit und Flexibilität erhalten die Membranintegrität
  • Konzipiert, um auch raue Behandlung zu überstehen
  • Ein niedriger extrahierbarer Gehalt minimiert die Probenkontamination.
  • Anwendungen in der Pharmazie, Immunologie, biomedizinischen Gewebekultur und Spurenanalytik beruhen auf dem Wissen, dass die Filtration die Integrität der ursprünglichen Probe erhält.
  • Ideal für die Probenvorbereitung kritischer Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material (Membran) Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung großer Mengen von Bakterien (allgemein), Sedimentanalyse (Wassermikrobiologie und Analyse)
Güte NC45
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp Glatt
Menge 100/Packung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 80 °C
Typ Membranfilter
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,85 in.
Durchmesser (metrisch) 4,7 cm