Learn More
Cytiva DISPENSER TRICHTER MBS 1 MBS 1
Artikelnummer. 11319284
Click to view available options
:
Spender; für 100 ml- und 350 ml-Trichter für mikrobiologische Filtersysteme
Artikelnummer. 11319284
Marke: Cytiva 10445870
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dispenser für 100 ml- und 350 ml-MBS I-Trichter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 oder 350 ml-Filtertrichter für mikrobiologisches Filtrationssystem (MBS I)
Typ Dispenser