Learn More
Cytiva X100 WIEDERVERWENBARE FOLIENBEUTE FOLIENBEUTEL
Artikelnummer. 11984265
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Reißverschlussdichtung
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Packungsgröße
11984265 Reißverschlussdichtung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11984265 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10534321
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit 903 Protein Saver Cards
  • Reißverschluss zum Verschließen
  • Wiederverschließbar
  • Für Karten 95 x 130 mm
  • Zur Verwendung mit Protein Saver Cards 903
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Wiederverschließbar
Verschlusstyp Reißverschlussdichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) 903 Protein-Saver-Karten, 95 x 130 mm
Produkttyp Probenbeutel