Learn More
QIAGEN QIAcard FTA DMPK
Artikelnummer. 13578970
Click to view available options
Produkttyp:
QIAcard FTA DMPK-A
QIAcard FTA DMPK-B
QIAcard FTA DMPK-C
Zusammensetzung:
Typ A
Typ B
Typ C
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 13578970
Marke: QIAGEN WB129243
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. 4 Probenbereiche pro Karte.
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. 4 Probenbereiche pro Karte.
QIAcard FTA DMPK-Karten für den Arzneimittelmetabolismus, pharmakokinetisch ermöglichen die Probenahme mit nur 10 bis 20 μl pro Probe und sind für die Verwendung mit Blutproben konzipiert. Die Karten können auch mit farblosen Proben wie Plasma, Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit und Urin verwendet werden.
QIAcard FTA DMPK-A und QIAcard FTA DMPK-B enthalten imprägnierte Chemikalien, die die Proteindenaturierung zur Inaktivierung endogener Enzyme ermöglichen. Bei der Zelllyse werden endogene zelluläre Materialien auf der Karte freigesetzt. Die Stabilisierung der DNA ermöglicht die erneute Probenahme aus dem Blutfleck für die Pharmakogenomik. Imprägnierte Chemikalien können den Nachweis der Massenspektrometrie beeinträchtigen (z. B. Ionensuppression).
QIAcard FTA DMPK-C enthält reine Cellulose. Keine imprägnierten Chemikalien, die die Analyse beeinträchtigen. Proteine werden nicht denaturiert, sodass Karten besser für proteinbasierte Biomoleküle und Antikörperstudien geeignet sind.
Analyse:
Analyse hauptsächlich mit HPLC oder UHPLC, gefolgt von MS/MS-Detektion, direkten Desorption-MS-Techniken wie DESI. Methanol oder wässrige/organische Gemische funktionieren nachweislich gut für kleine Moleküle, und wässrige Puffer werden für Proteine empfohlen.
Wählen Sie ein gutes Lösungsmittel für den Analyten aus, während die Kompatibilität mit den zu verwendenden HPLC-Bedingungen gewahrt bleibt. Die Wahl der DMPK-Karte hängt von vielen Faktoren wie der chemischen Struktur des Analyten, dem Extraktionslösungsmittel und dem Analyseablauf ab.
Spezifikation
Format Karte
Zusammensetzung Typ C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bei proteinbasierten Biomolekülen kann die Reinigung auf dem Substrat eine größere Analytstabilität vermitteln, was weniger Versuchstiere erfordert
Enthält 100 Karten
Hauptbedienfelder Enthält reine Cellulose. Keine imprägnierten Chemikalien, die die Analyse beeinträchtigen. Proteine werden nicht denaturiert, sodass Karten besser für proteinbasierte Biomoleküle und Antikörperstudien geeignet sind.
Produkttyp QIAcard FTA DMPK-C