Learn More
QIAGEN FTA™ Elute Karten
Beschreibung
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. 4 Probenbereiche pro Karte.
- FTA Elute-Technologie für die bequeme Elution von Nukleinsäuren auf Wasserbasis.
- QIAcard FTA Elute im Micro-Format mit 4-Punktbereich (Punktvolumen 12 bis 14 μl) zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren farbiger Proben wie Blut.
- Die FTA Technologie ermöglicht die Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine und ermöglicht die sofortige Stabilisierung sowie den Schutz von Nukleinsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Beschreibung | Entnehmen, verarbeiten, transportieren und lagern Sie farbige biologische Proben wie Blutproben mit FTA Elutionsmikrokarten ohne Indikatorfunktion. |
| Probentyp | Blut |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-PCR, Sequenzierung nach PCR-Amplifikation, SNP-Analyse, STR-Analyse, HLA-Typisierung, Gesamtgenomamplifikation, quantitative PCR, Biobanking, Pharmakogenomik, Genotypisierung, genetische Identifizierung, transgener Nachweis |
| Anzahl Proben | 4 |
| Produkttyp | FTA Elute Mikrokarte |
| Menge | 25 Packungen |
| Salzform | Chaotrop |
| Probenvolumen | 40 μl |
| Prüfzeit | 15 bis 30 min. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.